Tisk…
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8823-1G PC8823-250MG
APOSPC8823-1GEA 7280 CZK
APOSPC8823-1G APOSPC8823-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631837
CAS číslo: 298690-84-3