Tisk…
N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8821-25G PC8821-5G PC8821-1G
APOSPC8821-25GEA 5390 CZK
APOSPC8821-25G APOSPC8821-5G APOSPC8821-1G
N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine 95%
N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine
Vzorec: C₄H₇F₄N
Bod varu: 77 °C (760 mm Hg)
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08461915
CAS číslo: 1550-50-1
UN: 3129
ADR: 4.3+8,II