Tisk…
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8818-100G PC8818-25G
APOSPC8818-100GEA 13530 CZK
APOSPC8818-100G APOSPC8818-25G
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Vzorec: C₃HF₄O₂·Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00475592
CAS číslo: 22898-01-7