Tisk…
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8816-1G PC8816-250MG
APOSPC8816-1GEA 5100 CZK
APOSPC8816-1G APOSPC8816-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,021 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368051
CAS číslo: 451459-17-9