Tisk…
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-[(2-Aminoethyl)amino]-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethylenediamine
PC8813-1G
APOSPC8813-1GEA 4240 CZK
APOSPC8813-1G
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₉F₃N₄
MW: 206,168 g/mol
Bod varu: 104…106 °C (0,75 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00816843
CAS číslo: 215655-29-1