Tisk…
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8809-1G PC8809-250MG PC8809-5G
APOSPC8809-1GEA 5720 CZK
APOSPC8809-1G APOSPC8809-250MG APOSPC8809-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₈BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17010234
CAS číslo: 95728-57-7