Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8808-1G PC8808-250MG
APOSPC8808-1GEA 9100 CZK
APOSPC8808-1G APOSPC8808-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265.03 g/mol
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01658374
CAS číslo: 6587-23-1