Tisk…
3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8807-1G PC8807-250MG
APOSPC8807-1GEA 9330 CZK
APOSPC8807-1G APOSPC8807-250MG
3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09954955
CAS číslo: 628691-73-6