Tisk…
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8800-1G PC8800-5G PC8800-10G
APOSPC8800-1GEA 4240 CZK
APOSPC8800-1G APOSPC8800-5G APOSPC8800-10G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₆ClFN₂
MW: 242,72 g/mol
Bod varu: 103 °C (0,1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00816470
CAS číslo: 244022-69-3
UN: 3267
ADR: 8,III