Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8773-1G PC8773-5G
APOSPC8773-1GEA 1990 CZK
APOSPC8773-1G APOSPC8773-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₈F₃NO
MW: 239,193 g/mol
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567130
CAS číslo: 156496-70-7