Tisk…
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pentafluorophenyl picolinate, Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, 2-[(Pentafluorophenoxy)carbonyl]pyridine
PC8772-1G PC8772-250MG
APOSPC8772-1GEA 8100 CZK
APOSPC8772-1G APOSPC8772-250MG
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate 95%
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₄F₅NO₂
MW: 289.158 g/mol
Bod tání: 55.5…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02916457
CAS číslo: 188837-53-8