Tisk…
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8771-1G PC8771-250MG
APOSPC8771-1GEA 6550 CZK
APOSPC8771-1G APOSPC8771-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Vzorec: C₁₂H₁₂F₃N₃
MW: 255.239 g/mol
Bod varu: 120 °C (0.1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817513
CAS číslo: 910095-35-1