1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8764-1G
PC8764-5G
APOSPC8764-1GEA
1660
CZK
APOSPC8764-1G
APOSPC8764-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Vzorec:
C₄H₅BrF₄ Bod varu: 143…144 °C Bod vzplanutí: 73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077466 CAS číslo: 127117-30-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...