2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3-Dihydro-5-fluoro-1-benzofuran, 5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
PC8752-1G
PC8752-25G
PC8752-5G
APOSPC8752-1GEA
1490
CZK
APOSPC8752-1G
APOSPC8752-25G
APOSPC8752-5G
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Vzorec:
C₈H₇FO Bod varu: 191 °C Hustota: 1,214 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 68 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08236758 CAS číslo: 245762-35-0 EINECS: 246-331-6 |