Tisk…
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzene
PC8716-1G PC8716-5G
APOSPC8716-1GEA 622 CZK
APOSPC8716-1G APOSPC8716-5G
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClF₂
MW: 227.434 g/mol
Hustota: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142590
CAS číslo: 201849-13-0