Tisk…
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8715-1G PC8715-5G PC8715-250MG
APOSPC8715-1GEA 2900 CZK
APOSPC8715-1G APOSPC8715-5G APOSPC8715-250MG
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142586
CAS číslo: 59447-06-2