Tisk…
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8704-250MG PC8704-1G PC8704-5G
APOSPC8704-250MGEA 1450 CZK
APOSPC8704-250MG APOSPC8704-1G APOSPC8704-5G
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,021 g/mol
Bod tání: 37…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697684
CAS číslo: 108274-33-5