2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)ethylamine, N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)ethanamine
PC8700-1G
PC8700-250MG
APOSPC8700-1GEA
3480
CZK
APOSPC8700-1G
APOSPC8700-250MG
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Vzorec:
C₉H₁₁ClFN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053426 CAS číslo: 62924-59-8 |