Tisk…
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8694-1G PC8694-5G
APOSPC8694-1GEA 3940 CZK
APOSPC8694-1G APOSPC8694-5G
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
2-Bromo-1-fluoronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆BrF
Bod varu: 164 °C (2 mm Hg)
Bod tání: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864690
CAS číslo: 317-79-3