Tisk…
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8688-25G PC8688-5G
APOSPC8688-25GEA 3440 CZK
APOSPC8688-25G APOSPC8688-5G
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂F₃NO₄
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09753762
CAS číslo: 197520-71-1