Tisk…
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8650-1G PC8650-5G PC8650-25G
APOSPC8650-1GEA 622 CZK
APOSPC8650-1G APOSPC8650-5G APOSPC8650-25G
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BFO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06411285
CAS číslo: 192376-68-4