Tisk…
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8566-1G PC8566-10G PC8566-5G
APOSPC8566-1GEA 662 CZK
APOSPC8566-1G APOSPC8566-10G APOSPC8566-5G
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Bod tání: 174…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570675
CAS číslo: 306935-42-2