4-(Perfluoroethoxy)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8556-1G
PC8556-250MG
APOSPC8556-1GEA
17990
CZK
APOSPC8556-1G
APOSPC8556-250MG
4-(Perfluoroethoxy)phenol
4-(Perfluoroethoxy)phenol
Vzorec:
C₈H₅F₅O₂ Bod tání: 63…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00816926 CAS číslo: 658-46-8 |