2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8554-1G
PC8554-250MG
APOSPC8554-1GEA
5390
CZK
APOSPC8554-1G
APOSPC8554-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol
Vzorec:
C₁₂H₁₁F₃N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09817511 CAS číslo: 892502-29-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |