Tisk…
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, {4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methanol
PC8553-1G PC8553-250MG
APOSPC8553-1GEA 9760 CZK
APOSPC8553-1G APOSPC8553-250MG
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253,22 g/mol
Bod tání: 123…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817477
CAS číslo: 613239-75-1