Tisk…
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8547-1G PC8547-250MG
APOSPC8547-1GEA 6550 CZK
APOSPC8547-1G APOSPC8547-250MG
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Vzorec: C₁₃H₁₄F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817515
CAS číslo: 898598-62-4