Tisk…
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8542-1G PC8542-250MG
APOSPC8542-1GEA 5660 CZK
APOSPC8542-1G APOSPC8542-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₉F₅N₂O₃S
MW: 380,29 g/mol
Bod tání: 118…119,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817538
CAS číslo: 921939-02-8