Tisk…
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8540-1G PC8540-250MG
APOSPC8540-1GEA 4170 CZK
APOSPC8540-1G APOSPC8540-250MG
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₇F₅O₄S
MW: 366.26 g/mol
Bod tání: 55.5…59.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702392
CAS číslo: 910037-02-4