Tisk…
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8539-100MG PC8539-250MG
APOSPC8539-100MGEA 3810 CZK
APOSPC8539-100MG APOSPC8539-250MG
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅FN₂O₃
Bod tání: 181…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00500223
CAS číslo: 5937-24-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III