Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8533-1G
PC8533-250MG
APOSPC8533-1GEA
6250
CZK
APOSPC8533-1G
APOSPC8533-250MG
Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate
Vzorec:
C₁₈H₁₃F₅O₄ Bod tání: 111…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09702368 CAS číslo: 930110-97-7 |