Tisk…
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8530-1G PC8530-250MG
APOSPC8530-1GEA 5660 CZK
APOSPC8530-1G APOSPC8530-250MG
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate
Vzorec: C₁₈H₈F₅NO₂
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702345
CAS číslo: 934570-41-9