Tisk…
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-[6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
PC8526-1G PC8526-250MG
APOSPC8526-1GEA 8270 CZK
APOSPC8526-1G APOSPC8526-250MG
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₅H₁₆F₃N₃
MW: 295.303 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728815
CAS číslo: 544429-25-6
UN: 3259
ADR: 8 III