Tisk…
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8511-1G PC8511-250MG
APOSPC8511-1GEA 5660 CZK
APOSPC8511-1G APOSPC8511-250MG
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
Vzorec: C₁₇H₉F₅N₂O₂
MW: 368.258 g/mol
Bod tání: 122.5…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702352
CAS číslo: 915707-42-5