Tisk…
Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8510-1G PC8510-250MG
APOSPC8510-1GEA 6250 CZK
APOSPC8510-1G APOSPC8510-250MG
Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₃F₅N₂O₂
MW: 290.146 g/mol
Bod tání: 121…123.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702344
CAS číslo: 921938-48-9