Tisk…
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8509-1G PC8509-250MG
APOSPC8509-1GEA 6250 CZK
APOSPC8509-1G APOSPC8509-250MG
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate
Vzorec: C₁₈H₈F₅NO₃
MW: 381.253 g/mol
Bod tání: 60.5…61.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09064956
CAS číslo: 921938-61-6