Tisk…
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-4'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8506-1G PC8506-250MG
APOSPC8506-1GEA 23740 CZK
APOSPC8506-1G APOSPC8506-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₆BrF₃OS
MW: 299,108 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094514
CAS číslo: 2003-11-4
UN: 3261
ADR: 8,III