Tisk…
Pentafluorophenyl nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pentafluorophenyl pyridine-3-carboxylate
PC8504-1G PC8504-250MG
APOSPC8504-1GEA 5790 CZK
APOSPC8504-1G APOSPC8504-250MG
Pentafluorophenyl nicotinate
Pentafluorophenyl nicotinate
Vzorec: C₁₂H₄F₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09064938
CAS číslo: 848347-44-4