Tisk…
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8479-250MG PC8479-500MG
APOSPC8479-250MGEA 748 CZK
APOSPC8479-250MG APOSPC8479-500MG
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₅F₆NO₂
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174226
CAS číslo: 306935-26-2