Tisk…
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8466-1G PC8466-500MG
APOSPC8466-1GEA 16800 CZK
APOSPC8466-1G APOSPC8466-500MG
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂·ClH
MW: 310,7 g/mol
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00243964
CAS číslo: 318469-16-8