Tisk…
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8455-1G PC8455-500MG
APOSPC8455-1GEA 15180 CZK
APOSPC8455-1G APOSPC8455-500MG
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₆H₁₁F₂NO₂
MW: 287,261 g/mol
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568349
CAS číslo: 773872-28-9