Tisk…
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)chlorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8398-1G PC8398-5G
APOSPC8398-1GEA 6820 CZK
APOSPC8398-1G APOSPC8398-5G
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)chlorobenzene
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)chlorobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₀ClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774993
CAS číslo: 951888-17-8