Tisk…
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-2-methylprop-1-ene
PC8390-1G PC8390-5G
APOSPC8390-1GEA 6820 CZK
APOSPC8390-1G APOSPC8390-5G
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Vzorec: C₁₁H₁₃F
MW: 164,219 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07775007
CAS číslo: 869493-79-8