Tisk…
5-Allyl-2-fluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)prop-1-ene
PC8387-1G PC8387-5G
APOSPC8387-1GEA 15180 CZK
APOSPC8387-1G APOSPC8387-5G
5-Allyl-2-fluorotoluene
5-Allyl-2-fluorotoluene
Vzorec: C₁₀H₁₁F
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201193
CAS číslo: 842124-27-0