Tisk…
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8378-1G PC8378-250MG
APOSPC8378-1GEA 12900 CZK
APOSPC8378-1G APOSPC8378-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₆BrF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16628053
CAS číslo: 1257535-16-2