Tisk…
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8373-1G PC8373-250MG PC8373-5G
APOSPC8373-1GEA 1490 CZK
APOSPC8373-1G APOSPC8373-250MG APOSPC8373-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Bod tání: 125…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16628052
CAS číslo: 1257535-31-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III