Tisk…
3,3-Difluoroallyl acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-Difluoroprop-2-en-1-yl acetate
PC8369-1G PC8369-5G
APOSPC8369-1GEA 7480 CZK
APOSPC8369-1G APOSPC8369-5G
3,3-Difluoroallyl acetate
3,3-Difluoroallyl acetate
Vzorec: C₅H₆F₂O₂
Bod varu: 59 °C (150 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16170466
CAS číslo: 1597-40-6
UN: 1993
ADR: 3,III