Tisk…

2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC8344-100MG PC8344-500MG
APOSPC8344-100MGEA 6290 CZK
APOSPC8344-100MG APOSPC8344-500MG
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₂FNS
Bod varu: 98 °C (0,5 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764909
CAS číslo: 143627-49-0

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR