3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8339-1G
PC8339-250MG
PC8339-5G
APOSPC8339-1GEA
8870
CZK
APOSPC8339-1G
APOSPC8339-250MG
APOSPC8339-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₀BFO₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878322 CAS číslo: 957065-83-7 |