Tisk…
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropylamine, 3-Amino-2-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC8329-1G PC8329-10G PC8329-5G PC8329-25G
APOSPC8329-1GEA 1490 CZK
APOSPC8329-1G APOSPC8329-10G APOSPC8329-5G APOSPC8329-25G
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Vzorec: C₃H₆F₃NO
Bod tání: 99 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082679
CAS číslo: 431-38-9