Tisk…

4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC8327-1G PC8327-5G PC8327-250MG
APOSPC8327-1GEA 5000 CZK
APOSPC8327-1G APOSPC8327-5G APOSPC8327-250MG
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₇H₂₂F₃N₃O₄
Bod tání: 72…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00729028
CAS číslo: 306934-72-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR